Learn More
Impureté B de la warfarine EP, Mikromol™
Description
Impureté B de la warfarine EP
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxycoumarin |
| CAS | 1076-38-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Hydroxycoumarin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H6 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H |
| SMILES | OC1=CC(=O)Oc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxychromen-2-one |
| Afficher plus |