Learn More
Impureté B de la warfarine EP, Mikromol™
Code produit 30462816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462816 4 x 25 mg -
30050796 25 mg 25mg
17923136 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462816 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0732.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté B de la warfarine EP, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxycoumarin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nom IUPAC 4-hydroxychromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 162,0317 g/mol