Learn More
Brady™ Chaîne d’avertissement
Code produit. 11771076
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir / jaune
Rouge / blanc
Conditionnement:
1 PK
Code produit. 11771076
Marque: Brady™ 278270
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
  • Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
  • Package includes chain only (stanchions sold separately).
  • The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Spécification
Type de produit Chaîne de sécurité
Alternate Part Number BRADYLINK WARNING CHAIN BLK/YE 25Mx8MM
Couleur Noir / jaune
Matériau Polyéthylène
Description Chaîne de sécurité Brady
Dimensions (L x l x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
À utiliser avec (application) Alternative décorative aux chaînes métalliques
Hauteur (impériale) 1.97 in.
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (impériale) 82 ft.
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1.1 in.
Largeur (métrique) 28 mm