Learn More
KARTELL Wash Bottle Screw Cap
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 18
GL 32
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Fit bottles part. no. 15881 - 15901
- Material: Polyethylene
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucent White |
| Matériau | Polyethylene |
| Quantité | 100 pcs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Filetage (métrique) | GL 18 |
| Jetable | Reusable |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Type de produit | Screw Cap |
| Autoclavable | Non autoclavable |