Learn More
Thermo Scientific™ Wash Solution I (concentrated)
Code produit. 15319982
Click to view available options
Quantité:
360 mL
Conditionnement:
360mL
Code produit. 15319982
Marque: Thermo Scientific™ R1611
Solution de lavage (concentrée)
La solution de lavage Thermo Scientific GeneJET (concentré) est un composant du kit d’extraction plasmidique GeneJET Plasmid (K0491 / K0492) et peut être achetée séparément. Fourni en aliquotes de 360 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de lavage
Gamme de produits GeneJET
Quantité 360 mL