Learn More
Robu Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Marque:  Robu 34270
Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Code produit. 10012091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.80€
    68.65€ / 1 pièce
    Économisez 9.15€
    11% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 12-02-2026