Learn More
Mélange de solvants résiduels de Washington 762 10000 μg/mL dans le N,N-diméthylacétamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311814 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311814 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000762DAC
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 106-97-8, 74-98-6
Quantité 5 x 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice N,N-Diméthylacétamide