Learn More
SCAT Kit d'élimination, V2.0
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Type:
Kit 1
Kit 2
Kit 3
Kit 4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en matériau PEHD de haute qualité et à conductivité électrique
- Avec câble de mise à la terre pour dissiper la charge électrique
- Avec protection anti-éclaboussures et tamis amovible pour un remplissage en toute sécurité
- Les ensembles sont composés d’entonnoirs à bille ou à couvercle pour des applications individuelles
- Boîtes d’élimination de 10 ou 20 L avec indicateurs de niveau mécaniques
- Peut être combiné en option avec un plateau de collecte
Toutes les boîtes et tous les entonnoirs sont connectés via un filetage S60/61 et leurs composants sont parfaitement compatibles les uns avec les autres.
Spécification
Spécification
| Comprend | Entonnoir avec couvercle MARCO, V2.0, S60/61, conducteur électrostatique PE-HD, avec tamis amovible et câble de mise à la terre (318960), boîte de 10 L, S60/61, avec flotteur, conducteur électrostatique HDPE (108042), plateau de collecte avec insert de base (117985) |
| Matériau | HDPE, conducteur électrostatique |
| Diamètre du filetage | S60/61 |
| Type | Kit 3 |