Learn More
Gosselin™ Récipient pour déchets et pièces tranchantes, couvercle blanc à charnière
Code produit. 15715552
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
800 ml
1,1 L
1,8 L
4,5 L
7 L
Quantité:
25/boîte
42/boîte
45/boîte
60/boîte
65/boîte
70/boîte
Conditionnement:
25 pièces
42 pièces
45 pièces
60 pièces
65 pièces
70 pièces
Code produit. 15715552
Marque: Gosselin™ COX800A02
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le récipient pour déchets et objets tranchants CORNING GOSSELIN™, à bouchon à charnière blanc, est en polypropylène et est disponible dans une variété de tailles.
  • Fabrication en polypropylène
  • Convient aux déchets et aux objets tranchants
  • Conforme NFX 30-5111
  • Bouchon à charnière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 800 ml
Certifications/Conformité NFX 30-5111
Type de bouchon Couvercle à charnières
Couleur de bouchon Blanc
Couleur Jaune
Quantité 65/boîte