Learn More
Gosselin™ Récipient pour déchets et pièces tranchantes, couvercle blanc à charnière
Le récipient pour déchets et objets tranchants CORNING GOSSELIN™, à bouchon à charnière blanc, est en polypropylène et est disponible dans une variété de tailles.
265.00€ - 570.00€
Spécification
Certifications/Conformité | NFX 30-5111 |
---|---|
Type de bouchon | Couvercle à charnières |
Couleur de bouchon | Blanc |
Couleur | Jaune |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15795542
|
Gosselin™
COX600A-02 |
600 ml | 70/boîte |
265.00€
70 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15715552
|
Gosselin™
COX800A-02 |
800 ml | 65/boîte |
347.79€
65 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15799709
|
Gosselin™
COX1100A-02 |
1,1 L | 60/boîte |
376.39€
60 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15709699
|
Gosselin™
COX1800A-02 |
1,8 L | 45/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15719699
|
Gosselin™
COX4500A-02 |
4,5 L | 42/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15729699
|
Gosselin™
COX7000A-02 |
7 L | 25/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- Convient aux déchets et aux objets tranchants
- Conforme NFX 30-5111
- Bouchon à charnière
Spécification
NFX 30-5111 | |
Couvercle à charnières | |
Blanc | |
Jaune |