Learn More
Agilent BioTek Kit de tubes à déchets pour laveurs de microplaque
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, Laveur de microplaque ELx 405
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec 405 LS, 405 Touch, ELx405
Spécification
Spécification
| Type | Ensemble de tubulures de récupération des déchets |
| À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, Laveur de microplaque ELx 405 |