Learn More
BRAND™ Verre de montre
Code produit. p-7164814 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
120 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10069980
Marque: BRAND™ 150010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre de montre en verre sodocalcique avec bords rodés.
  • Verre sodocalcique
  • Bords rodés
  • Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bords à tension réduite
Matériau Verre sodocalcique
Bords Terre
Diamètre (métrique) 40 mm