Learn More
DWK Life Sciences Verre de montre, en verre sodocalcique, bord rebrûlé
Code produit. 11776958 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11776958
Marque: DWK Life Sciences 233214101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme concave du verre de montre permet de travailler sur de très petites quantités (par exemple pour les prétraitements) et de couvrir les verreries de laboratoire à large ouverture.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres de montre, par exemple, sont concaves. Le faible creux ainsi créé permet de les remplir de liquides ou de solides.
  • Risque réduit de blessure grâce au bord rebrûlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 80 mm