Learn More
Rogo Sampaic™ Verres de montre
Excellents pour l’évaporation de liquides, la pesée de matières solides, le chauffage de petites quantités de substances et comme couvercles de bécher. Les verres de montre Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent durable.
Marque: Rogo Sampaic™ KBN017
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Description
- Disponibles en plusieurs diamètres
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Autoclavable | |
Verre borosilicaté | |
Bécher | |
120 mm |
1000 ml | |
Verre de montre | |
500°C |