Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique (v/v), Optima™ qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Code produit. p-3850220 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Code produit. 10362055
Marque: Fisher Chemical LS119500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5, 76-05-1
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Spécification
Absorbance Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Solvent Blends
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103.0 %
Formule moléculaire C2HF3O2
Numéro MDL MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Pourcentage de pureté 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après évaporation ≤1ppm
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide