Learn More
Eau, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
5L
Code produit. 10433160
Marque: Thermo Scientific Acros 434400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spécification
Absorbance Passes Test, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100°C
Conductivité 2μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Merck Index 15,10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 1 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Poudre cristalline