Learn More
Eau, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.01 max. (water, 1cm, 254nm) |
| Nom chimique ou matériau | Water |
| pH | 5 to 8 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Conductivité | 6μS/cm Max. |
| Formule linéaire | H2O |
| Poids de la formule | 18.02 |
| Qualité | Analyse |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Afficher plus |