Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel
Click to view available options
Comprend:
Pas de pièces de renfort extérieures
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stainless steel construction.
- Central support rod and top loop for lifting.
- Holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes up to 18mm in diameter.
- Fits into a low form, 1000mL beaker.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Beaker, low-form, 1000mL |
| Capacité | 9 18 mm dia. Tubes |
| Comprend | Pas de pièces de renfort extérieures |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) | 100 mm |