Learn More
Eau, CHROMASOLV™, pour HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7111790
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
6 pièces
Code produit. 15682870
Marque: Honeywell-Chromasolv 2707331L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™, pour HPLC
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire H2O
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantité 1 L
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Water