Learn More
Miele Professional™ Cartouche de déminéralisation LP 2800
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
volume de flux traversant : 800 l/h ; modèle : résines
Description
- Volume d’écoulement max. : 800 l/h
- Température d’entrée d’eau max. 40°C - pression de 0,5-10 bar
- Teneur en résine 19 litres
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable, plastique |
| Type de produit | Traitement de l'eau |
| Volume (métrique) | 19 litres |
| Couleur | Acier inox, noir |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs |
| Diamètre (métrique) | 230 mm |
| Hauteur (métrique) | 570 mm |