Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’eau
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
1,2 l/min
100 ml/min
200 ml/min
20 ml/min
250 ml/min
2 l/min
500 ml/min
50 ml/min
Largeur (métrique):
65 mm
150 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubes à lecture directe sont simples.
- L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
- L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
- Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Spécification
| Débit d’air | 250°ml/min. |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 250 ml/min |
| Type | Tube à débit direct d’eau |
| Largeur (métrique) | 65 mm |