Learn More
Eau, extra pure, désionisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
25 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
25L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10347071 5 L Récipient en plastique 5L
11339986 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10347071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 345470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100.0°C
Conductivité 5.0μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Résidus après évaporation 25ppm max.
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide