Learn More
Gibco™ Eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 flacon
10 flacons
6 flacons
Conditionnement:
1 pièce
5000mL
Description
- Lʼeau pour injection (WFI) Gibco™ pour culture cellulaire est conforme à la monographie USP pour lʼeau pour injection conditionnée en vrac à des fins commerciales ailleurs
- L’eau est préparée par distillation et filtration (0,1 µm), sans aucune substance ajoutée
- En plus de respecter les normes USP, chaque lot est soumis à des tests de qualité pour la stérilité, lʼendotoxine, la conductivité, le pH, lʼosmolalité et les substances oxydables
- La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois
- Elle peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons
- Doit être conservée entre 15°C et 30°C
Spécification
Spécification
| pH | 4 à 6 |
| Qualité | Qualité pour culture cellulaire, tests d’endotoxines |
| Stérilité | Sterile-filtered |
| Traitement(s) | Néant |
| Quantité | 500 mL |
| Méthode de purification | Stérilisation par filtration |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Gibco |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.