Learn More
Hach Lange™ Test de cuve de la dureté de l’eau
Click to view available options
Nbre de tests:
25
Description
Informations sur la commande
Durée de conservation
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 25 |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Méthode de test | Métalphaléine |
| Type | Test de cuve de la dureté de l’eau |