Learn More
WTW™ Kits d’analyse de la dureté de l’eau
Click to view available options
Type:
Dureté de l’eau, kit de test cellulaire de la dureté totale
Kit de test cellulaire de dureté résiduelle RH
Conditionnement:
25 pièces
25g
Description
Tube réactif prêt à l'emploi
• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
Specifications
Specifications
| Analytes | Complexone de phtaléine |
| À utiliser avec (application) | Pour la mesure de la dureté de l’eau, de la dureté totale |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0,7 à 30,1 °d, 5 à 215 mg/l de Ca |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Dureté de l’eau, kit de test cellulaire de la dureté totale |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction