Learn More
Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-8302122
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2.50L
250mL
4 pièces
4L
500mL
Code produit. 15685350
Marque: Honeywell-Chromasolv 39253250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spécification
Absorbance max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom CHROMASOLV™ LC-MS
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire H2O
Beilstein 2050024
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Poids de la formule 18
Qualité LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantité 250 mL