Learn More
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Code produit. p-3112118 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
Code produit. 10095164
Marque: Fisher Chemical W6500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Eau, H2O, numéro CAS 7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1 L, < -0,005 AU à 280 nm, < -0,005 AU à 260 nm, < -0,005 AU à 254 nm, < -0,01 AU à 210 nm, < -0,01 AU à 230 nm, < -0,01 AU à 240 nm, < -0,01 AU à 220 nm, 10 ppb max., 100°C, 20 ppb max.
Eau, H2O, numéro CAS 7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1 L, < -0,005 AU à 280 nm, < -0,005 AU à 260 nm, < -0,005 AU à 254 nm, < -0,01 AU à 210 nm, < -0,01 AU à 230 nm, < -0,01 AU à 240 nm, < -0,01 AU à 220 nm, 10 ppb max., 100°C, 20 ppb max.
Eau
• Eau pour Chromatographie
• Eau, Optima LC/MS
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Notes de qualité de la pureté LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après évaporation ≤1ppm
Tension de vapeur 17.5mmHg at 20°C
Filtré à travers Filtré à 0,03 micron.
Densité 1.000g/cm³
Certificat d’analyse Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide