Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : nutriments complexes
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| CAS | 7723-14-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Diluer HCl |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 15 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Total Kjeldahl Nitrogen 3.78 mg/L∣Phosphorus 17.5 mg/L |