Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : Cyanure
Code produit 30309033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30309033 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309033 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWPCN15
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanide
CAS 57-12-5
Noms d’analytes ou de composants Cyanide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C N
Synonyme CN-
Formule InChI InChI=1 S/CN/c1-2/q-1
Type de solution Solution unique
SMILES [C-]#N
Nom IUPAC canide
Solvent or Matrix Diluer le NaOH
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 26.017
Quantité 15 mL
Poids de la formule 26.003