Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : dureté
Code produit 30325876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325876 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325876 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWPHRD500
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4
Noms d’analytes ou de composants Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 1 de chaque
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L