Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : chrome hexavalent
Code produit 30322721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30322721 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322721 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWPCR615
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium+6
Noms d’analytes ou de composants Chromium+6
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Cr6+
Synonyme Cr6+
Type de solution Solution unique
SMILES [Cr6+]
Élément Cr
Nom IUPAC Chrome+6
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 52
Quantité 15 mL
Poids de la formule 52