Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : Concentré d'huiles et de graisses
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oil and Grease |
| Noms d’analytes ou de composants | Oil and Grease |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Concentration | 96.5 mg/L |
| Type de solution | Mélange |
| Nom IUPAC | Lipides et graisses |
| Solvent or Matrix | n-Propanol |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 23 mL |