Learn More
Échantillon de contrôle qualité de la pollution de l'eau : Nutriments simples
Code produit 30323278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30323278 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323278 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWPSNUT15
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate
CAS 7664-41-7, 14797-55-8, 14797-65-0, 7558-79-4
Noms d’analytes ou de composants Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Solvent or Matrix Diluer HCl
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 15 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ortho-phosphate 2.4 mg/L∣Ammonia 10.8 mg/L∣Nitrate 16.1 mg/L∣Nitrite 16.1 mg/L