Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : étain& Titane
Code produit 30311423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30311423 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311423 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWPSNTI15
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin∣Titanium
CAS 7440-31-5, 7440-32-6
Noms d’analytes ou de composants Tin∣Titanium
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix Diluer HCl
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 1 de chaque
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Titanium 206 μg/L∣Tin 1660 μg/L