Learn More
Échantillon de contrôle qualité pour la pollution de l'eau : Phénols totaux
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenolics |
| Noms d’analytes ou de composants | Phenolics |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Concentration | 0.775 mg/L |
| Synonyme | Phenolics |
| Type de solution | Mélange |
| Nom IUPAC | Phénolique |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 2 mL |