Description
- 2 x VA plug connection 3/4, 2 x quick connection 3/4
- 2 x VA plug connection 3/4 for installation on second cartridge
- For simple and convenient changing of demineralisation cartridge
Spécification
Spécification
| Type de produit | Water Connection |
| À utiliser avec (équipement) | Washer-Disinfectors |
| Comprend | VA plug connection |
| Quantité | 1 Ea. |