Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Code produit. 17910245
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17910245
Marque: LABPLAS KWS21100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
  • Water Sampling Kit
  • Includes sodium thiosulfate tablet
  • Clear, with writing area for easy labeling
Spécification
Couleur Clear with White Block
Volume (métrique) 100 ml
Comprend 10 mg Sodium Thiosulfate Tablet