Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Descripción
- Water Sampling Kit
- Includes sodium thiosulfate tablet
- Clear, with writing area for easy labeling
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Clear with White Block |
| Volume (métrique) | 100 ml |
| Comprend | 10 mg Sodium Thiosulfate Tablet |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido