Learn More
Gosselin™ Flacon carré en PEHD à échantillonnage d’eau, bouchon inviolable
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Polyéthylène téréphtalate (PET) incassable ou polyéthylène haute densité (PEHD)
- Graduations moulées
- Bouchons à vis inviolables en PEHD
- Sans thiosulfate de sodium
- Étiquettes traçables
- Les grandes ouvertures réduisent les risques de contamination
- Conditionnement sous film ou conditionnement individuel
- Stérile
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Corps translucide, bouchon rouge |
| Comprend | Ne comprend pas le thiosulfate de sodium |
| Matériau | PEHD ou PET |
| Nbre par carton | 100/boîte |
| Quantité | 100/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de bouchon | Red |
| Graduated | Oui |
| Forme | Carré |
| Afficher plus |