Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour adoucisseur d’eau
Description
Éliminez les ions durs, tels que le calcium et le magnésium, à l’aide des accessoires pour adoucisseur d’eau Thermo Scientific™. Une eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
Contrôleur de capteur pour la surveillance de l’adoucissement de l’eau
- Le contrôleur de capteur SE est un système de surveillance pour un fonctionnement avec contrôle de la qualité du système d’adoucissement de l’eau
Mesure de la dureté totale (solution de titration)
- Nécessaire pour déterminer la dureté de l’eau d’alimentation et pour calculer les paramètres du programme de l’adoucisseur
Dispositif anti-bactéries pour adoucisseurs d’eau
- Pour la désinfection du lit de l’échange d’ions lors de chaque régénération
- Le dispositif anti-bactéries extrait le chlore d’une partie de l’eau salée pour désinfecter la résine échangeuse d’ions
Tuyau flexible de connexion de 1 pouce (2,5 cm) avec gainage en acier inoxydable, de 1 mètre de longueur
- Connexion facile et intelligente de votre adoucisseur d’eau Thermo Scientific aux connecteurs muraux
- Une alternative aux tuyauteries fixes, qui offre plus de flexibilité pour la maintenance
Bloc de montage de 1 pouce (2,5 cm) avec vanne de mélange
- Pour un contournement aisé de l’adoucisseur pour la maintenance, les réparations, etc.
Vanne de mélange OVP pour systèmes d’adoucissement de 1 pouce (2,5 cm) pour ajustement permanent de la dureté
- Si une dureté de l’eau spécifique est nécessaire après l’adoucisseur, la vanne de mélange permet d’apporter de l’eau dure dans l’eau douce, à la sortie de l’adoucisseur
Vanne de mélange OVP pour systèmes d’adoucissement de 1,5 pouce (3,8 cm) pour ajustement permanent de la dureté
- Si une dureté de l’eau spécifique est nécessaire après l’adoucisseur, la vanne de mélange permet d’apporter de l’eau dure dans l’eau douce, à la sortie de l’adoucisseur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’adoucissement en armoire WAE, système d’adoucissement double WAT, système d’adoucissement double WMS |
| Type | Kit de test de la dureté |