Learn More
Systec™ Adoucisseur d’eau pour eau de refroidissement
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D-100, D-150, D-200, V-10, V120, V-150, H-100, H-150, H-200
Unit Size:
1 pièce
Description
- Pour eau de refroidissement dure
- Accessoire pour unités de refroidissement rapide
- Avec / sans pression d’air auxiliaire
- Récipients ouverts et hermétiquement fermés
- Systec D-100, D-150, D-200
- Systec V-100, V-150
- Systec H-100, H-150, H-200
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Adoucissement de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | D-100, D-150, D-200, V-10, V120, V-150, H-100, H-150, H-200 |