Learn More
Brady™ Étiquettes en papier solubles dans l’eau
Code produit. p-7250922
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 pi x 1,5 po
50 pi x 0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 17869114
Marque: Brady™ 173536
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le consommable B-403 se dissout complètement dans de l’eau tiède en 30 secondes, sans laisser de résidus de colle.
  • Le consommable B-403 se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans laisser de résidus de colle. Consommable idéal pour les laboratoires, le suivi des biens ou un usage général.
  • Consommable idéal pour les laboratoires, le suivi des biens ou un usage général
  • Solution d'étiquetage imprimable par transfert thermique et à la demande, facile à retirer et respectueuse de l'environnement
  • Retrait facile réduisant le temps de réétiquetage
  • Adhésif sensible à la pression permettant une application facile et rapide
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Type d’adhésif Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Continue
Matériau Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 50 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 50 pi x 0,75 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M6C-750-403