Learn More
Échantillon de contrôle qualité de l'eau potable : dureté
Code produit 30321562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30321562 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321562 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWSHRD250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7440-23-5
Noms d’analytes ou de composants Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Sodium∣Total hardness
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium 14 mg/L∣Magnesium 16.1 mg/L∣Calcium 65.4 mg/L∣Calcium hardness 163 mg/L∣Total hardness 230 mg/L