Learn More
Échantillon de contrôle qualité de l'eau potable : mercure
Code produit 30318437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30318437 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318437 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWSHG15
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
CAS 7439-97-6
Noms d’analytes ou de composants Mercury
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Hg
Synonyme Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver;
Formule InChI InChI=1 S/Hg
Type de solution Solution unique
SMILES [Hg]
Élément Hg
Nom IUPAC mercure
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Quantité 15 mL
Poids de la formule 201.971