Learn More
Échantillon de contrôle qualité de l'eau potable : nitrites
Code produit 30324015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30324015 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324015 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWSNO215
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrite
CAS 14797-65-0
Noms d’analytes ou de composants Nitrite
Conditions d’expédition 2 °C à 8 °C
Formule moléculaire (N O2)-
Synonyme NO2-
Type de solution Solution unique
SMILES [O-]N=O
Nom IUPAC Nitrite ion
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 46.01
Quantité 1 de chaque
Poids de la formule 46.01