Learn More
Échantillon de contrôle qualité de l'approvisionnement en eau : carbone organique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Noms d’analytes ou de composants | Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de solution | Solution unique |
| Solvent or Matrix | Diluer H2SO4 |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 15 mL |