Learn More
Échantillon de contrôle qualité de l'eau potable : Chlore résiduel
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine |
| Noms d’analytes ou de composants | Free Residual Chlorine∣Total Residual Chlorine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de solution | Solution unique |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 2 mL |