Learn More
Échantillon de contrôle qualité de l'approvisionnement en eau : matières solides
Code produit 30316797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
23 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30316797 23 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316797 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGQWSSOL23
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Non-Filterable Residue∣Total Filterable Residue∣Total Solids
Noms d’analytes ou de composants Non-Filterable Residue∣Total Filterable Residue∣Total Solids
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 23 mL