Learn More
BINDER™ Kit d’alimentation en eau
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Dimensions:
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
External, free-standing, set consisting of 20 L fresh water canister with pump and level sensor and 20 L waste water canister, for flexible and independent water supply.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
| Matériau | Plastique |
| Type | Water Supply |
| Dimensions | 20 l |