Learn More
Labconco™ Station de polissage à l’eau WaterPro™ PS
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage PS et PS/UF
Kit de démarrage PS/HPLC et PS HPLC/UF
Modèle:
WaterPro PS HPLC/UF hybride
WaterPro PS et PS/UF
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit de polissage Uf/chimie générale comprend la cartouche au charbon actif (1), les cartouches de déminéralisation à lits mélangés de qualité polissage (3).Kit requis pour les modèles 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 et 9000781.
Informations sur la commande
Tous les modèles nécessitent des kits de démarrage, vendus séparément.Dimensions de l’unité (y compris les bols) :7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 po (L x l x H) (20 x 79 x 73 cm).Pour 115 V 60 Hz ; Les modèles 230 V 50 Hz sont également disponibles auprès de votre représentant Fisher Scientific™.
†Fourni avec vanne pour distribuer de l’eau de type I et un pistolet pour distribuer de l’eau exempte de composants pyrogènes de type I.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de démarrage WaterPro PS/HPLC et PS HPLC/UF |
| Contenu bactérien | 0.001 CFU/mL |
| Production journalière | 1 to 250 L |
| Concentration en endotoxines | <0.001 EU/mL |
| Source d’eau d’alimentation | Reverse Osmosis Tap |
| Débit | 1.1 L/min. |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Résistivité | 16 to 18.2 MΩ·cm |
| Carbone organique total | <30 ppb |
| Type | Kit de démarrage PS/HPLC et PS HPLC/UF |
| Afficher plus |